Merck
424331
Sigma-Aldrich
聚二乙烯基苯键合1-(3-二甲基氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
聚合物键合型 N-(3-二甲基氨丙基)-N′-乙基碳二亚胺, 聚合物键合型 N-乙基-N′-(3-二甲基氨丙基)碳二亚胺, 聚合物键合型 EDC
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
交聯
2 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
標籤範圍
0.5-1.5 mmol/g loading
粒徑
200-400 mesh
SMILES 字串
CCN=C=NCCCN(C)C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
聚合物负载碳二亚胺。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
M.C. Desai et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7685-7685 (1993)
商品
Carbodiimide-mediated peptide coupling remains to the most frequently used technique.
碳二亚胺介导的肽偶联仍然是目前最常用的技术。