Merck
359955
Sigma-Aldrich
三氟化硼乙酸络合物
98%
别名:
三氟化硼-乙酸(1:2)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BF3 · 2CH3COOH
CAS号:
分子量:
187.91
Beilstein:
3686517
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
反應適用性
core: boron
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.368 (lit.)
密度
1.353 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(O)=O.CC(O)=O.FB(F)F
InChI
1S/2C2H4O2.BF3/c2*1-2(3)4;2-1(3)4/h2*1H3,(H,3,4);
InChI 密鑰
COTMJGCQSLZICX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
三氟化硼-乙酸络合物是多功能的路易斯酸催化剂,在有机合成中应用广泛。可用作各种反应的催化剂,包括酯化反应、Friedel-Crafts反应、氧化反应、Fries重排反应、聚合反应。
應用
三氟化硼-乙酸络合物可作为路易斯酸催化剂,用于呋喃蚜色素(Furanaphin)总合成的关键步骤Fries重排反应。也可作为共催化剂,用于一级磺胺形成环氨基甲酸酯的分子内胺化反应。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)