Merck
346721
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(-)-1,2-二氨基环己烷
98%
别名:
左旋-反式-1,2-环己二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10(NH2)2
CAS号:
分子量:
114.19
Beilstein:
2801643
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −25°, c = 5 in 1 M HCl
SMILES 字串
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
(1R,2R)-(-)-1,2-二氨基环己烷可用于制备:
  • 手性 C 2-对称二苯基磷酰胺和二苯基硫代磷酰胺配体分别与二苯基磷酰氯和二苯基硫代磷酰氯反应。
  • 双尿素和氨基硫脲配体分别与异氰酸酯和异硫氰酸盐反应。
  • 具有生物活性的手性钯 (II) 和铂 (II) 配合物。
多用途配体,用于形成金属络合物。用于合成具有潜在不对称催化作用的手性冠醚。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Chiral palladium (II) and platinum (II) complexes of diaminocyclohexane: X-ray structures of (1R, 2R)-(-)-1, 2-diaminocyclohexane dihydrochloride and its corresponding oxalato platinum (II) complex.
Abu-Surrah AS, et al.
Polyhedron, 22(12), 1529-1534 (2003)
C 2-Symmetric diphenylphosphoramide and diphenylthiophosphoramide derived from (1R, 2R)-1, 2-diaminocyclohexane as ligands for the titanium (IV) alkoxide-promoted addition of diethylzinc to aldehydes.
Shi M and Sui WS
Tetrahedron Asymmetry, 10(17), 3319-3325 (1999)
Chiral amino-urea derivatives of (1R, 2R)-1, 2-diaminocyclohexane as ligands in the ruthenium catalysed asymmetric reduction of aromatic ketones by hydride transfer.
Bied C, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(2), 329-336 (2001)
Chenier, P.J. et al.
Tetrahedron Letters, 38, 7341-7341 (1997)
Mukaiyama, T.
Aldrichimica Acta, 29, 59-59 (1996)