主要文件
182354
Sigma-Aldrich
聚(1,4-苯硫醚)
average Mn ~10,000, powder
别名:
Poly(1,4-Phenylene Sulfide)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
分子量
average Mn ~10,000
mp
285-300 °C
轉變溫度
Tg 150 °C
密度
1.36 g/mL at 25 °C
一般說明
聚苯硫醚 (PPS) 是一种芳香族聚合物,可用作聚合物骨架或工程塑料。它也被称为聚苯硫醚,可以磺化形成用于电化学应用的离子交换膜。它是由 -二氯苯和硫酸钠在 N -甲基吡咯烷酮作溶剂中缩聚反应而得。
應用
聚苯硫醚可以磺化,与沸石形成质子交换膜,用作电解质,具有较高的热稳定性,有利于太阳能电池的制备。也可用于以纳米沸石和碳纳米管为纳米填料的有机-无机纳米复合膜的形成,可作为高性能气体分离膜。PPS 经磺化和氯甲基化后,可在分散染料、阴离子染料和阳离子染料中形成具有较高染色性能的新型 PPS 纤维。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Crystallization, morphology, and thermal behavior of poly (p-phenylene sulfide).
Silvestre, C., Di Pace, E., Napolitano, R., Pirozzi, B., & Cesario, G.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 39(4), 415-424 (2001)
Design of poly (1-hexadecene-sulfone)/poly (1, 4-phenylene sulfide) membrane containing nano-zeolite and carbon nanotube for gas separation.
Kausar A.
International Journal of Plastics Technology, 21(1), 96-107 (2017)
An optical study of the arsenic pentafluoride doping of poly (p-phenylene sulphide): polaron and bipolaron transitions
Friend, R. H., & Giles, J. R.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 16, 1101-1103 (1984)
Crystallization kinetics of polyphenylene sulfide
Jog, J. P., & Nadkarni, V. M.
Journal of Applied Polymer Science, 30(3), 997-1009 (1985)
Dyeing behavior of chemically modified poly (1, 4-phenylene sulfide) fiber towards disperse, anionic, and cationic dyes.
Pervin S, et al.
Fibers and Polymers, 15(6), 1168-1174 (2014)