Merck
181781
Sigma-Aldrich
聚(2,6-二甲基-1,4-苯醚)
powder
别名:
2,6-二甲基-1,4-苯醚均聚物, 2,6-二甲苯酚均聚物, 2,6-二甲苯酚聚合物, 聚(2,6-二甲基苯氧化物)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[C6H2(CH3)2O]n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
轉變溫度
Tg 211 °C
Tm 268 °C
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI 密鑰
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚(2,6-二甲基-1,4-苯醚) (PPO)是一种阳离子交换膜(AEM)材料,主要用作交联剂,通过甲基与紫外线(UV)激发酮结合。
應用
带液态离子氧化石墨烯的咪唑离子改性PPO可用作阳离子交换膜(AEM)复合物,峰值功率密度为136 mW cm−2,可用于制造高性能燃料电池。也可经磺化形成长链聚合结构,120 mA cm−2电流密度下的效率为81.8%,有望用于钒氧化还原液流电池(VRFB),作为有效的储能系统。也可用于形成AEM,后者可用于开发微生物脱盐电池系统(MDCS)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Poly (2, 6-dimethyl-1, 4-phenylene oxide)/ionic liquid functionalized graphene oxide anion exchange membranes for fuel cells
Yang Q, et al.
Journal of Membrane Science , 552, 367-376 (2018)
Investigation of patterned and non-patterned poly (2, 6-dimethyl 1, 4-phenylene) oxide based anion exchange membranes for enhanced desalination and power generation in a microbial desalination cell
Moruno FL, et al.
Solid State Ionics, 314(1), 141-148 (2018)