Merck
440965
Sigma-Aldrich
聚(1,4-亚苯基醚-醚-砜)
pellets
别名:
4,4′-二氯二苯基砜-p -氢醌共聚物,SRU, 二氯二苯基砜-氢醌共聚物,SRU
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H4-4-SO2C6H4-4-OC6H4-4-O)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
pellets
轉變溫度
Tg 192 °C
SMILES 字串
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C12H10O4S.C6H6O2/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-8,13-14H;1-4,7-8H
InChI 密鑰
AEAZYDFBOSHKHS-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)