Merck
649805
Sigma-Aldrich
PEDOT, block PEG
solution, 1 wt. % dispersion in nitromethane, contains perchlorate as dopant
别名:
Aedotron C-NM, PEDOT-block-PEG, PEDOT-b-PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
产品名称
聚(乙撑二氧噻吩)-block-聚(乙二醇)溶液, 1 wt % dispersion in nitromethane, contains perchlorate as dopant
包含
perchlorate as dopant
品質等級
濃度
1 wt % dispersion in nitromethane
電阻
10,000-100,000 Ω/sq (spin cast thin films: typically 1-3 layers spun at 1,000 rpm)
工作函數
4.33 eV
描述
40 nm (RMS roughness spin cast thin films)
粒徑
600-1000 nm (in suspension)
傅導性
0.1-5.0 S/cm (bulk)
密度
1.127 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Aedotron聚合物是PEDOT的溶剂分散形式。 它们是掺杂的PEDOT和如聚乙二醇(PEG)的一种柔性可溶聚合物的共聚物。这些胶态分散体可由在空间上限制了PEDOT嵌段聚集的高度溶剂化PEG链所稳定。Aedotron聚合物既不是酸性也不具有腐蚀性,它容易分散在极性非质子溶剂中。高氯酸盐掺杂的共聚物通常具有较高的电导率,并呈现为更为透明的薄膜。
请单击此链接查阅 Aedotron/Oligotron 选择指南表
應用
导电聚合物。用作 OLED 和多种有机电子学应用(柔性线路、电容器和电池)中的防静电层和空穴传输层。
硝基甲烷分散剂,可用于在玻璃、ITO、硅晶片和诸多聚合物基底上铸塑薄膜。每次使用前应测定聚合物基底和硝基甲烷的相容性。在基底上涂覆一层硝基甲烷分散剂,然后进行自旋。通常,以 1000RPM 或更高速度旋转,可获得透明薄膜;而以更低速度旋转,则可获得导电性更好的薄膜。以 1000RPM 旋转获得的单层薄膜的厚度通常为 75nm。
注意
请在室温下保存本品(切勿冷冻或冷藏)。如果产品出现少许沉淀,属于正常现象。使用前,请搅拌、超声并过滤。可在移液管前端填充玻璃棉,用于简易过滤。未按照要求保存本品,将严重缩短本品的保质期。如果产品发生严重的聚合反应,或如果产品经超声/过滤后仍无法达到良好的铸膜溶液条件,则不应继续使用。
法律資訊
Aedotron is a trademark of TDA Research, Inc.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
96.8 °F - closed cup
閃點(°C)
36 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Global Trade Item Number
货号GTIN
649805-25G4061838140937