OligoArchitect™ Online
W przypadku rutynowych potrzeb, ulepsz swój test za pomocą naszego narzędzia do projektowania OligoArchitect Online, opartego na standardowym w branży Beacon Designer™ (PREMIER Biosoft). Przyjazny dla użytkownika interfejs wykorzystuje najnowsze algorytmy, zapewnia wyniki w czasie rzeczywistym, obsługuje szablony do 10 000 par zasad i umożliwia dostosowanie parametrów wejściowych, takich jak maksymalna długość przebiegu/powtórzenia homopolimeru, długość zacisku G/C i maksymalne niedopasowanie pary starterów TM .
Specyfikacje |
---|
1 Znane również jako sondy hydrolizujące, które są stosowane w teście 5' nukleazy
2 Znane również jako sondy hybrydyzujące
3 Znane również jako sondy do podwójnej hybrydyzacji
4 Zablokowany kwas nukleinowy w oligonukleotydach innych niż sondy qPCR jest dostępny we wszystkich krajach z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych.
OligoArchitect online jest łatwy w użyciu: wybierz projekt moduł, wpisz nazwę testu, wprowadź sekwencję i kliknij szukaj. Możesz dodać lub usunąć SNP i wybrać "Primer Parameters" lub "Probe Parameters", jeśli chcesz dostosować ustawienia domyślne (pobierz glosariusz aby dowiedzieć się więcej o różnych regulowanych parametrach).
Wszystkie raportowane sekwencje, powiązane właściwości i parametry testu są dostępne do eksportu do programu Excel i wygodnego zamawiania przez e-mail.