Lipopolisacharydy Informacje o produkcie
Synonim: LPS
Praca z lipopolisacharydami (LPS)
Lipopolisacharydy (LPS) są charakterystycznymi składnikami ściany komórkowej bakterii Gram ujemnych; nie występują u bakterii Gram dodatnich. Są one zlokalizowane w zewnętrznej warstwie błony i są, w szczepach niekapsułkowanych, eksponowane na powierzchni komórki. Przyczyniają się do integralności błony zewnętrznej i chronią komórkę przed działaniem soli żółciowych i lipofilowych antybiotyków.1
Lipopolisacharydy składają się z hydrofobowego lipidu (lipid A, który jest odpowiedzialny za toksyczne właściwości cząsteczki), hydrofilowego łańcucha polisacharydowego rdzenia i hydrofilowego O-antygenowego łańcucha bocznego polisacharydu. W większości przypadków łańcuchy specyficzne dla O są zbudowane z powtarzających się jednostek oligosacharydów, które wykazują specyficzną dla szczepu różnorodność strukturalną. Składniki cukrowe, ich sekwencja i sposób wiązania determinują serologiczną swoistość O poszczególnych szczepów. Są one głównymi wyznacznikami klasyfikacji serotypów Salmonella gatunków. Różnorodność łańcuchów O w Enterobacteriaceae mogła rozwinąć się podczas ewolucji, aby umożliwić bakteriom jelitowym ucieczkę przed układem odpornościowym gospodarza poprzez opracowanie nowych specyficzności na ich powierzchni komórkowej (specyficznych dla serotypu bakterii).1
Ponieważ lipopolisacharydy nadają komórce właściwości antygenowe, zostały one nazwane antygenami O. Jako główny antygen lipopolisacharydowy, lipopolisacharydy mają właściwości antygenowe. Jako główny antygen, lipopolisacharydy są zaangażowane w różne interakcje żywiciel-pasożyt. Wydaje się, że chronią one bakterie Gram ujemne przed fagocytozą i lizą.1 Bakterie o wspólnych serotypach mają antygeny powierzchniowe (grupa O, grupa H lub LPS), które generują tę samą odpowiedź przeciwciał. Przykładami serotypów są O55:B5 i O26:B6 dla bakterii E. coli . Oznaczenia są klasyfikacjami immunologicznymi, które określają, które przeciwciało rozpoznaje które szczepy. Różne szczepy mogą mieć pewne wspólne determinanty antygenowe.
Jeśli dziki szczep bakterii zostanie napromieniowany światłem UV lub wystawiony na działanie związków mutagennych, ulegnie mutacji. Nieliczne mutacje, które nie są śmiertelne, prowadzą do powstania zdolnych do życia mutantów (szorstkich szczepów), które na ogół nie występują w naturze i które posiadają pewne unikalne cechy. Geny kodujące tworzenie lipopolisacharydów mogą być również zmienione w mutantach i mogą powstawać LPS o krótszych łańcuchach polisacharydowych. Ra, Rb, Rc, Rd, Re itd. (gdzie a, b, c itd... oznaczają odpowiednio 1, 2, 3 itd... stopień) oznaczają długość polisacharydu danego LPS. Ra i Re oznaczają mutanty o odpowiednio najdłuższych i najkrótszych długościach łańcuchów.2 Najbardziej ekstremalnymi mutantami są mutanty Re, które wytwarzają LPS składający się z lipidu A i kwasu 3-deoksy-D-manno-oktulozonowego (2-keto-3-deoksyyoktonian, KDO) jako jedynego składnika rdzenia.2 Lipid A i lipopolisacharydy z szorstkich szczepów są testowane pod kątem zawartości KDO.3
Oczyszczona endotoksyna jest ogólnie określana jako lipopolisacharyd lub LPS, aby odróżnić ją od bardziej naturalnej złożonej formy związanej z błoną komórkową. Rdzeń łańcucha polisacharydowego jest wspólny dla LPS z dzikich i zmutowanych szczepów bakterii.
Usuwanie przez hydrolizę łańcucha polisacharydowego z LPS wytwarza lipid A, albo jako naturalnie występującą, cytotoksyczną formę difosforylową4 lub mniej toksyczną formę monofosforylową.5,6 Im dłuższy łańcuch polisacharydowy, tym dłuższa i trudniejsza hydroliza. LPS z długim łańcuchem polisacharydowym ma stosunkowo niską zawartość lipidu A, który musi być oczyszczony z dużej ilości produktów ubocznych hydrolizy (oligosacharydów i monomerów sacharydowych). W związku z tym wydajność lipidu A jest niska, a odzysk słaby. LPS z krótkim łańcuchem polisacharydowym (LPS ze zmutowanych bakterii) jest zatem wykorzystywany do wytwarzania produktów lipidowych A. Usunięcie części kwasu tłuszczowego z lipidu A skutkuje detoksykacją LPS7 z poziomem endotoksyny około 10 000 razy niższym niż w przypadku macierzystego LPS.
Badano strukturę molekularną LPS.8,9 Ponieważ LPS jest heterogeniczny i ma tendencję do tworzenia agregatów o różnych rozmiarach, masa cząsteczkowa nie jest zbyt znacząca. Jednakże odnotowano zakres 1-4 milionów lub większy. Gdy LPS jest poddawany działaniu SDS i ciepła, masa cząsteczkowa mieści się w zakresie od 50 do 100 kDa. W najczystszej postaci, w obecności silnych środków powierzchniowo czynnych i przy braku kationów dwuwartościowych, endotoksyny bakteryjne składają się z makrocząsteczek o masie 10-20 kDa. Uważa się, że przy braku środków powierzchniowo czynnych i w obecności dwuwartościowych kationów sekwestrujących, takich jak EDTA, LPS układa się w strukturę micelarną o masie cząsteczkowej około 1000 kDa. Jest to najmniejsza forma bakteryjnego LPS, która może istnieć w cieczach wodnych. W obecności kationów dwuwartościowych, takich jak Ca2+ i Mg2+, wydaje się istnieć struktura dwuwarstwowa, która przechodzi przez błonę 0,2 μm, ale nie przechodzi przez błonę 0,025 μm. Pęcherzyki LPS o średnicy do 0,1 μm mogą również powstawać w wodzie w obecności kationów dwuwartościowych. Samoczynna agregacja LPS jest generalnie funkcją lipidowego składnika A cząsteczki, który również nadaje zdolność wiązania się z powierzchniami hydrofobowymi.
LPS można przygotować przez ekstrakcję TCA,10 fenolem,11 lub fenolchloroformem-eterem naftowym (dla szczepów szorstkich)12 . Lipopolisacharydy ekstrahowane TCA są strukturalnie podobne do tych ekstrahowanych fenolem. Ich wzór elektroforetyczny i endotoksyczność są podobne. Główne różnice dotyczą ilości zanieczyszczeń kwasami nukleinowymi i białkami. Ekstrakt TCA zawiera około 2% RNA i około 10% zdenaturowanych białek. Ekstrakt fenolowy zawiera do 60% RNA i mniej niż 1% białka. Oczyszczanie za pomocą chromatografii z filtracją żelową usuwa znaczną część białka obecnego w LPS ekstrahowanym fenolem, ale pozostawia produkt, który nadal zawiera 10-20% kwasów nukleinowych. Dalsze oczyszczanie przy użyciu chromatografii jonowymiennej daje produkt LPS, który zawiera <1% białka i <1% RNA. Oferujemy LPS z różnymi poziomami białka i/lub RNA.
Nasze lipopolisacharydy zawierają poziom endotoksyny nie mniejszy niż 500 000 EU (jednostek endotoksyny)/mg, chyba że zaznaczono inaczej. Jeden nanogram endotoksyny odpowiada 0,5 EU w 1 ng materiału, jeśli masz 500 000 EU/mg (test lizatu Limulus) i 10 EU (test chromogenny).
Preparaty LPS są szeroko stosowane w badaniach nad strukturą LPS,13 metabolizmem,14 immunologii,15 fizjologii,16 toksyczności,17 i biosyntezy.18 Zostały one również wykorzystane do indukowania syntezy i wydzielania czynników promujących wzrost, takich jak interleukiny.19
Koniugaty FITC (izotiocyjanian fluoresceiny), TRITC (izotiocyjanian tetrametylodaminy) i TNP (trinitrofenyl) zostały przygotowane poprzez reakcję LPS odpowiednio z FITC, TRITC lub kwasem 2,4,6-trinitrobenzenosulfonowym.20 Są one wykorzystywane w badaniach nad niezależną od limfocytów T odpowiedzią immunologiczną komórek B na bakteryjny LPS.20
Środki ostrożności i wyłączenie odpowiedzialności
Wyłącznie do użytku laboratoryjnego.
Przechowywanie/stabilność
Roztwory o stężeniu 1 mg/ml w buforze lub pożywce hodowlanej są stabilne przez około miesiąc w temperaturze 2-8°C. Zamrożone podwielokrotności mogą być przechowywane do 2 lat. Powtarzane cykle zamrażania/rozmrażania nie są zalecane. Roztwory powinny być przechowywane w silanizowanych pojemnikach, ponieważ LPS może wiązać się z tworzywami sztucznymi i niektórymi rodzajami szkła (szczególnie w stężeniach 0,1 mg/ml). Jeśli stężenie LPS wynosi 1 mg/ml, adsorpcja na ściankach fiolki jest znikoma. Jeśli używane są szklane pojemniki, roztwory należy worteksować przez co najmniej 30 minut w celu ponownego rozpuszczenia zaadsorbowanego produktu.
Instrukcje przygotowania
Produkt jest rozpuszczalny w wodzie (5 mg/ml) lub pożywce do hodowli komórkowych (1 mg/ml), dając mętny, słabo żółty roztwór. Bardziej stężony, choć nadal mętny roztwór (20 mg/ml) uzyskano w wodnym roztworze soli fizjologicznej po worteksowaniu i ogrzaniu do
70-80 °C.21 Lipopolisacharydy są cząsteczkami, które tworzą micele w każdym rozpuszczalniku. Mętne roztwory obserwuje się w wodzie i soli fizjologicznej buforowanej fosforanami. Organiczne rozpuszczalniki nie dają bardziej klarownych roztworów. Metanol daje mętną zawiesinę z substancjami pływającymi, podczas gdy woda daje jednorodnie zamglony roztwór.
Do użytku w hodowli komórkowej, LPS należy odtworzyć dodając 1 ml sterylnego zbilansowanego roztworu soli lub pożywki do hodowli komórkowej do fiolki (1 mg) i delikatnie mieszając, aż proszek się rozpuści. Roztwory można dalej rozcieńczać do pożądanego stężenia roboczego za pomocą dodatkowych sterylnych zrównoważonych roztworów soli lub pożywek do hodowli komórkowych.
Tabela LPS |
---|
* = numer produktu wycofanego
Ph/Chl/Pet = fenol:chloroform:eter naftowy