Analiza fotometryczna za pomocą przyrządów i zestawów testowych Spectroquant®
Oferujemy szeroką gamę kompleksowych rozwiązań, w tym wysokiej jakości zestawy testowe, niezawodne instrumenty, niestandardowe aplikacje i kompleksowe zapewnienie jakości analitycznej (AQA) dla bezpiecznej analizy.
Do przeprowadzenia analizy fotometrycznej potrzebny jest zestaw testowy do przeprowadzenia reakcji chemicznej w kuwecie i fotometr do odczytania wyniku. Ponadto zapewniamy materiały referencyjne AQA i gotowe do użycia materiały referencyjne, aby zapewnić nieskazitelną wydajność systemu analitycznego. Oprócz innych akcesoriów zapewniamy również oprogramowanie Prove connect do płynnego przesyłania danych z urządzenia Prove do LIMS.
Czytaj więcej
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Analiza wody, środowiska oraz żywności i napojów
Stworzyliśmy łatwy w nawigacji katalog, aby pomóc Ci szybko znaleźć wszystko, czego potrzebujesz do pomiarów.
- Oznaczanie fosforanów w wodzie
Test fotometryczny Spectroquant® dokładnie określa ilościowo niskie stężenia PO4-P w wodach naturalnych.
- Pomiar chemicznego zapotrzebowania na tlen w zakładach uzdatniania wody
Jesteśmy światowym liderem w branży nauk przyrodniczych i produkujemy zestawy testowe do pomiaru wielu analitów. Water Online rozmawiało z nami o postępach w pomiarze chemicznego zapotrzebowania na tlen.
- An Easier, Faster, and Cost-Effective Option for Measuring Total Nitrogen
This total nitrogen test kit is faster, safer, more accurate and costs less than the traditional method. The Total Nitrogen Analysis test kit was developed to provide users with a single test method for determining total nitrogen levels in process water and wastewater.
- Ultrasensitive Determination of Silicate in Process and Boiler Water Using Rapid Photometric Tests
Efficiency of industrial plants and equipment constitutes one of the basic preconditions for sustainable economic operations. One avoidable problem is posed by the undesirable build-up of deposits, i.e., scale – in pipes, boilers, and turbines, whose principal cause is silicate. A rapid and sensitive test can ensure control over this threat.
- Application Note: Sulfur Dioxide in Beer
- Ammonium in Soils
In a glass bottle mix 50 g of naturally moist sample, free from coarse stones, with 100 ml of the calcium chloride solution 0.025 mol/l.
- Brochure: Spectroquant® Prove plus Spectrophotometers
- Brochure: Photometry Reference Materials
- Brochure: Spectroquant® Move DC
- Brochure: Spectroquant® Move 100
- Brochure: Spectroquant® Prove Color Measurement
- Article: ISO compliant Photometric Solutions for Wastewater Testing: Meet Regulations
Przyrządy, oprogramowanie i akcesoria Spectroquant®
Niezależnie od tego, czy chodzi o analizę wody, żywności czy środowiska, trzy najważniejsze cechy spektrofotometru to prostota, bezpieczeństwo i trwałość. Nasz szeroki wybór produktów Spectroquant® doskonale łączy te cechy i jest łatwo dostępny, aby zaspokoić zakres potrzeb testowych.
NOWE systemy Spectroquant® Systems
- Nasze NOWE systemy Spectroquant® Prove plus. Spektrofotometry z serii Prove plus są specjalnie zaprojektowane do analizy chemicznej wody pitnej, ścieków i wody procesowej. Linia Prove obejmuje spektrofotometry Spectroquant® Prove 100 plus, Prove 300 plus i Prove 600 plus, przeznaczone odpowiednio do rutynowych, wrażliwych i złożonych analiz. Te wysokiej jakości inteligentne urządzenia zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wiarygodnych wyników o wyjątkowej czułości, dostosowanych do wymagań konkretnego zastosowania. Odkryj moc naszych wysokiej jakości inteligentnych urządzeń i doświadcz dokładnej analizy jak nigdy dotąd.
- Spectroquant® Prove zapewnia szeroki zakres wstępnie zaprogramowanych metod do specjalnych zastosowań, takich jak oznaczanie koloru, oznaczanie ICUMSA lub metody piwowarskie zgodnie z MEBAK, EBC lub ASBC do analiz w całym procesie warzenia piwa.
- .Oprogramowanie Spectroquant® Prove Connect to LIMS umożliwia łatwy i zautomatyzowany transfer danych eksperymentalnych ze spektrofotometru Spectroquant® Prove plus do elektronicznego systemu laboratoryjnego, tj.e., LIMS.
- Kolorymetry Spectroquant® Move są kompaktowe, przenośne i wytrzymałe, stworzone do niezawodnych testów w podróży. Przyrządy Move są pyłoszczelne i wodoodporne zgodnie z klasyfikacją IP 68. W połączeniu z akcesorium Spectroquant® Data Transfer" można szybko przesyłać lub drukować dane.
- Spectroquant® Move 100 to ręczny kolorymetr, który oferuje innowacyjne rozwiązanie do szybkiego testowania na miejscu, zapobiegając w ten sposób pogorszeniu jakości lub zanieczyszczeniu próbki. Move 100 wykonuje ponad 100 wstępnie zaprogramowanych i 35 zdefiniowanych przez użytkownika metod analizy wody pitnej i ścieków. Nasz Spectroquant® Verification Standard został zaprojektowany do kalibracji kolorymetru Spectroquant® Move 100 w celu generowania spójnych wyników.
- Spectroquant® Move DC, ten przenośny kolorymetr zapewnia szybkie wyniki dla 5 kluczowych parametrów kontroli dezynfekcji: chloru, ozonu, dwutlenku chloru, kwasu cyjanurowego i pH.
- Usługi fotometryczne Spectroquant® Nasze kompleksowe plany serwisowe oferują szereg niezbędnych usług konserwacyjnych i naprawczych, które można dostosować do własnych wymagań. Pobierz bezpłatne aktualizacje i oszczędzaj czas, aktualizując nasze wstępnie zaprogramowane metody, jednocześnie odblokowując nowe funkcje w celu poprawy użyteczności w laboratorium. Znajdź najnowsze bezpłatne oprogramowanie.
- Spectroquant® Thermoreaktory zostały zaprojektowane tak, aby spełnić wszelkie możliwe wymagania dotyczące niezawodnego przygotowania próbek. To urządzenie jest zoptymalizowane do użytku z odczynnikami do roztwarzania Spectroquant® i zapewnia szybką termiczną obróbkę wstępną zgodnie z wymaganiami, np. z metodą roztwarzania ChZT lub zestawami Crack.
- Turbidymetr: Mętność jest ważnym pomiarem całkowitej zawiesiny ciał stałych w ściekach. Nasze turbidymetry są przenośne i idealne do analizy na miejscu. Sprawdź metody, których musisz przestrzegać i wybierz odpowiedni model. Oba przyrządy można skalibrować za pomocą odpowiedniego zestawu wzorców kalibracyjnych Turbiquant™.
- Turbiquant™ 1100 IR Turbidimeter Zasilany bateryjnie przenośny turbidymetr Turbiquant® 1100 IR jest szczególnie przydatny do pomiarów na miejscu. Wytrzymały futerał i wodoodporna obudowa zapewniają dodatkową ochronę. Mętnościomierz zawiera źródło światła IR-LED (podczerwień) o długości fali 860 nm do pomiarów zgodnych z normą EN ISO 7027. W ciągu kilku sekund można zmierzyć nefelometryczne zmętnienie próbki (NTU/FNU). Urządzenie można skalibrować za pomocą odpowiedniego zestawu wzorców kalibracyjnych Turbiquant™.
- Turbiquant™ 1100 T Turbidimeter Z lampą wolframową Turbiquant™ 1100 T przenośny turbidymetr oferuje liczne korzyści dla analiz ścieków. Jest zasilany bateryjnie i przenośny, co zapewnia szybkie wyniki w terenie. Jest również wytrzymały, z wodoodporną obudową i solidnym futerałem do przenoszenia, aby poradzić sobie w każdych warunkach testowych. Mętnościomierze Turbiquant® 1100 T są dokładne i zgodne z USEPA 180.1, aby spełnić wymagania przepisów środowiskowych.
Zestawy testowe Spectroquant®
Zestawy testowe Spectroquant® zapewniają szybką, bezpieczną i dokładną analizę fotometryczną. Nasze gotowe do użycia zestawy testowe są zoptymalizowane pod kątem rutynowych i specjalnych analiz w celu uzyskania wiarygodnych wyników.
Dzięki rygorystycznej kontroli surowców, procesów i dokumentacji zapewniamy stałą wysoką jakość naszych testów - i dokładność wyników.
System kodów kreskowych 2D (Live-ID) umożliwia automatyczne rozpoznawanie odpowiedniej metody podczas korzystania z instrumentów Spectroquant® Prove plus lub NOVA, a tym samym eliminuje możliwe błędy obsługi. Live-ID ze Spectroquant® Prove plus zapewnia dodatkowe informacje, takie jak okres przydatności do spożycia lub identyfikator partii, które są bezpośrednio przesyłane do urządzenia i zapisywane wraz z wynikami pomiarów w celu dalszej poprawy kontroli jakości.
Wszystkie zestawy testowe Spectroquant® są kompatybilne z rodziną przyrządów i akcesoriów Spectroquant® Prove plus, Nova i Move. Zestawy testowe Spectroquant® Cell składają się z wstępnie napełnionych kuwet 16 mm i minimum dodatkowych odczynników dla najwyższej wygody. Zestawy testowe Spectroquant® Reagent zawierają informacje o kodzie kreskowym na dedykowanym automatycznym selektorze, a pomiar jest wykonywany w standardowych prostokątnych kuwetach o długości ścieżki do 100 mm.
Teraz używamy materiału EPS Ccycled™ do naszych Spectroquant® Pudełka testowe Cell zamiast tradycyjnego EPS, zmniejszając w ten sposób ślad CO2 naszych produktów w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju.
Przestrzeganie uznanych standardów, takich jak US EPA, ISO i inne
Zanieczyszczona woda jest szkodliwa dla ludzi i środowiska. Organy regulacyjne, takie jak US EPA (Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), UE i inne organy regulacyjne ustaliły oficjalne metody testowania wody pitnej i ścieków. Aby zapewnić użytkownikom wygodniejsze, a jednocześnie niezawodne metody, opracowano szybkie metody testowe zgodne z uznanymi normami (ISO, USEPA i inne). Odpowiednie certyfikaty, takie jak zgodność z ISO lub równoważność z metodami EPA, zapewniają użytkownikom, że gotowe do użycia zestawy testowe Spectroquant® zapewniają porównywalne wyniki, dzięki czemu mogą być stosowane w celu zapewnienia zgodności z przepisami krajowymi.
Zapytaj o dokumentację równoważności z EPA dla metod Spectroquant®.
Dowiedz się więcej o Safe Drinking Act i Clean Water Act.
Spectroquant® Metody na fotometrach innych producentów
Nasze zatwierdzone, zgodne ze standardami zestawy odczynników są wstępnie zaprogramowane do użytku z urządzeniami Spectroquant®, aby zapewnić szybkie i wiarygodne wyniki. Jeśli jednak posiadasz już fotometr w swoim laboratorium i chcesz doświadczyć wyjątkowej jakości i niezawodności serii zestawów testowych Spectroquant®, możemy dostarczyć Ci Dane do programowania.
Spectroquant® Analytical Quality Assurance (AQA)
Kompleksowe zapewnienie jakości przekształci Twoje pomiary w sprawdzone i weryfikowalne wyniki analityczne. Nasza rozszerzona oferta obejmuje roztwory wzorcowe (RM), idealne do kontroli jakości metod fotometrycznych, wzorców i zestawów testowych Spectroquant®. Standardy Spectroquant® są idealnie dopasowanymi kwalifikowanymi standardami do rutynowych analiz, walidacji metod, wewnętrznej kontroli jakości (IQC) i akredytacji podczas korzystania z fotometrycznego systemu testowego Spectroquant®.
Rozcieńczone roztwory standardowe. Bez rozcieńczania. Żadnych wątpliwości. Żadnych opóźnień. Tylko precyzja.
- Obejmuje wszystkie parametry wewnętrznej kontroli jakości (IQC) w analizie fotometrycznej ścieków, wody pitnej i wody procesowej.
- Dostępne są zarówno roztwory wzorcowe jednoparametrowe, jak i CombiCheck, spełniające potrzeby aplikacji.
- Rozcieńczone roztwory wzorcowe są dostępne w różnych stężeniach i dlatego mogą być stosowane bezpośrednio bez dodatkowych etapów rozcieńczania.
- Identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST) lub United States Pharmacopeia (USP).
- Dostępne szczegółowe certyfikaty (COA), w tym parametry specyficzne dla partii, dokładne stężenie, rozszerzona niepewność pomiaru i inne.
- Idealny do walidacji międzynarodowych metod normalizacyjnych: ISO, EN, APHA i EPA. Oblicz swoją tolerancja robocza w celu spełnienia ISO 17025.
Webinaria