Merck
Lifegard™ 2.0 µm nominal, Cartridge cartridge nominal length 4 in. (10 cm), filter diam. 2.9 in. (7.4 cm), Code N
Lifegard 2.0 µm nominal, Cartridge
Lifegard™ 2.0 µm nominal, Cartridge cartridge nominal length 4 in. (10 cm), filter diam. 2.9 in. (7.4 cm), Code N
Products
Kategoria produktu
Marka
Linia produktu
Kompatybilność ze sterylizacją
Długość (cale)
Poziom jakości
Hydrofobowość
Materiał pomocniczy
Wielkość porów (µm)
Sterylność
Metoda
Showing 1-11 of 11