Kluczowe dokumenty
CP2073006
Millipore
Lifegard 2.0 µm nominal, Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
polypropylene support
silicone O-ring
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Lifegard
Właściwości
hydrophilic
metody
prefiltration: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
powierzchnia filtracyjna
1.38 m2
macierz
Lifegard
wielkość porów
2.0 μm nominal pore size
kod wkładu
Code 7
Informacje prawne
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany