Kluczowe dokumenty
CP2071S03
Millipore
Lifegard 2.0 µm nominal, Cartridge
pore size 2.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Synonim(y):
Lifegard Cartridge Filter 10 in. 2.0 μm Code 7
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Lifegard
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Lifegard
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
metody
prefiltration: suitable
Długość
10 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
7.4 cm (2.9 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.46 m2
zanieczyszczenia
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤220 mg/cartridge
Matryca
Lifegard
wielkość porów
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Cechy i korzyści
Format: Single Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: AP20
Uwaga dotycząca przygotowania
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24 hours in water at controlled room temperature
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
Informacje prawne
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany