Avanti® Lipidy polarne
Badania lipidomiczne, poddziedzina metabolomiki, badają strukturę i funkcję całego zestawu lipidów w komórce lub układzie biologicznym, zwanego również lipidomem, oraz ich interakcje z innymi składnikami komórkowymi w celu odkrycia biomarkerów zaburzeń patologicznych.
Jako wyłączny partner Avanti® Polar Lipids we wszystkich krajach z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, staramy się, aby lipidy o wysokiej czystości były bardziej dostępne dla naukowców na całym świecie. Zapewniamy kompleksowe portfolio lipidów Avanti®, adiuwantów i sprzętu wykorzystywanego w rozwiązaniach dostarczania leków dla złożonych leków terapeutycznych i szczepionek mRNA nowej generacji. Wszystkie produkty Avanti® spełniają rygorystyczne standardy jakości i kontroli stabilności.
- Ponad 2000 produktów Avanti® o >99% czystości
- Naturalne i syntetyczne fosfolipidy, sfingolipidy i lipidy sterolowe o wysokiej czystości
- Fluorescencyjne lipidy, adiuwanty, przeciwciała wiążące lipidy i inne
- Narzędzia lipidomiki do badania struktury i funkcji lipidów
- Avanti® Mini-Extruder do przygotowywania liposomów
Czytaj więcej o:
Adjuvants in Immunotherapy & Vaccine Development
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Catalog: Pure Expertise - Avanti® Polar Lipids
- Brochure: Lipidomics - Connecting Lipids, Technology and Cellular Biology
- Data Sheet: LIPIDOMIX® Quantitative Mass Spec Standards
- Data Sheet: EquiSPLASH™ LIPIDOMIX® Quantitative Mass Spec Internal Standard Avanti® Product Number 330731-1EA
- Lipidomics Magazine Volume 2
Free booklet with leading lipid research from European Journal of Lipid Science and Technology from Wiley
- Data Sheet: Quantitative 31P-NMR Analysis of Phospholipid Mixtures
- Data Sheet: Quantitative Lipidomics Analysis – Comprehensive Coverage with Accurate Quantitation
- Avanti® Mini-Extruder Extrusion Technique
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.
- Free Metabolomics Brochure
Whether your metabolomics research involves targeted or untargeted metabolomics workflows, our integrated approach for profiling, pinpointing and designating compounds provides efficient and reliable results. This reference guide provides a brief overview of these products.
Adjuwanty w immunoterapii i rozwoju szczepionek
Adiuwanty szczepionkowe wykorzystujące heterogeniczny monofosforylowy lipid A (MPL) pochodzący z Salmonella minnesota R595 okazały się bezpieczne i skuteczne w indukowaniu odpowiedzi immunologicznej typu Th-1 na heterologiczne białka w szczepionkach dla zwierząt i ludzi. Zespół Avanti® zrewolucjonizował immunoterapię i rozwój szczepionek, wprowadzając syntetyczne pochodne MPL i systemy adiuwantów. Oferujemy wiele syntetycznych analogów MPL Avanti® zawierających pojedynczą cząsteczkę, które okazały się skuteczne i bezpieczne w wywoływaniu odpowiedzi immunologicznej, tak jak ich naturalny poprzednik. PHAD®, 3D-PHAD® i 3D(6A)-PHAD® zostały szeroko przetestowane na zwierzętach przy użyciu różnych antygenów. We wszystkich przypadkach adiuwanty te wykazują podobną aktywność i profil bezpieczeństwa do MPL pochodzenia bakteryjnego.
UltimateSPLASH™ ONE
UltimateSPLASH™ ONE to kompletny roztwór wzorca wewnętrznego do ilościowej lipidomiki. Składa się z jednej fiolki zawierającej 69 wysokiej czystości wzorców wewnętrznych znakowanych deuterem, obejmujących 15 klas lipidów. Każda fiolka zawiera 1,2 ml roztworu 1:1 DCM:MeOH, który został skrupulatnie scharakteryzowany, oznaczony ilościowo i zmieszany w celu dokładnego oznaczenia ilościowego przy użyciu wielu technik lipidomiki.
LIPID MAPS® Mass Spec Standards
Avanti® jest wyłącznym licencjonowanym producentem i dostawcą LIPID MAPS® Mass Spec Standards do analizy lipidów, w tym glicerolipidów, glicerofolipidów, sfingolipidów i steroli. Standardy ilościowe są używane do identyfikacji struktury lub stężenia gatunków molekularnych w spektrometrii mas. Standardy jakościowe są używane do znakowania polimerazy DNA w celu ogólnej identyfikacji lipidów za pomocą analizy spektrometrii mas. Niezależnie od zastosowania, chemicznie czyste syntetyczne wzorce lipidów Avanti® są charakteryzowane i pakowane w jednostkowe pojemniki w określonych stężeniach. Do każdego wzorca dołączony jest szczegółowy certyfikat analizy.
Equipment
Miniwytłaczarka Avanti® pozwala na przygotowanie dużych, jednokomórkowych pęcherzyków poprzez wytłaczanie w wydajny sposób. Wytwarza jednolite populacje liposomów jednocząsteczkowych bez użycia rozpuszczalników lub detergentów. Rozmiar pęcherzyków jest kontrolowany przez wybór membrany poliwęglanowej. Rozkład wielkości cząstek pęcherzyków jednocząsteczkowych przygotowanych metodą wytłaczania jest funkcją liczby przejść przez membranę wytłaczarki. Umieszczenie zespołu blok stabilizatora-wytłaczarka na gorącej płycie umożliwia szybką kontrolę temperatury lipidów, których temperatura przejścia przekracza temperaturę pokojową. Specjalna konstrukcja, wykonana ze stali nierdzewnej i teflonu, pozwala na szybkie czyszczenie wszystkich zwilżonych części, skracając czas przestoju między produkcją pęcherzyków z różnych gatunków lipidów.
Dr Anne Bendt - LipidMaps Podcast
W tym odcinku podcastu LipidMaps rozmawiamy z dr Anne Bendt, zastępcą dyrektora znanego na całym świecie Singapurskiego Inkubatora Lipidomiki (SLING). SLING specjalizuje się w analizie lipidów opartej na spektrometrii mas, a pod kierownictwem dr Bendt priorytetowo traktuje praktyczne zastosowania i partnerstwa w środowisku akademickim i przemyśle.