Kluczowe dokumenty
V900860
Glycerol
Vetec™, reagent grade
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
698 °F
metody
electrophoresis: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
pH
5.5-8
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?