Merck
V900343
Sigma-Aldrich
L-Arginine
≥98%, Vetec
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
Beilstein:
1725413
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
Nazwa produktu
L-Arginine, Vetec, reagent grade, ≥98%
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
≥98%
Formularz
powder
kolor
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
Klucz InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Zastosowanie
  • Produkcja tlenku azotu zależna od L-argininy we krwi pacjentów z cukrzycą typu 2: Pilotażowe, pięcioletnie badanie prospektywne...: Badanie to analizuje rolę L-argininy w produkcji tlenku azotu u pacjentów z cukrzycą, proponując jej potencjalne korzyści w leczeniu powikłań naczyniowych w cukrzycy (Stoian et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Substrat syntazy tlenku azotu, który jest przekształcany w cytrulinę i tlenek azotu (NO). Indukuje uwalnianie insuliny poprzez mechanizm zależny od tlenku azotu.
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Diane N Singhroy et al.
Retrovirology, 10, 73-73 (2013-07-23)
Protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6) is a nuclear enzyme that methylates arginine residues on histones and transcription factors. In addition, PRMT6 inhibits HIV-1 replication in cell culture by directly methylating and interfering with the functions of several HIV-1 proteins, i.e.
Palaniraja Thandapani et al.
Molecular cell, 50(5), 613-623 (2013-06-12)
Motifs rich in arginines and glycines were recognized several decades ago to play functional roles and were termed glycine-arginine-rich (GAR) domains and/or RGG boxes. We review here the evolving functions of the RGG box along with several sequence variations that
Ahmed Moursy et al.
Nucleic acids research, 42(10), 6659-6672 (2014-04-03)
Regulation of SMN2 exon 7 splicing is crucial for the production of active SMN protein and the survival of Spinal Muscular Atrophy (SMA) patients. One of the most efficient activators of exon 7 inclusion is hnRNP G, which is recruited
John Pernow et al.
Cardiovascular research, 98(3), 334-343 (2013-02-19)
Functional integrity of the vascular endothelium is of fundamental importance for normal vascular function. A key factor regulating endothelial function is the bioavailability of nitric oxide (NO). Recently, the enzyme arginase has emerged as an important regulator of NO production
Hartmut Grasemann et al.
Current pharmaceutical design, 18(5), 726-736 (2012-01-11)
The concentrations of nitric oxide are decreased in airways of patients with cystic fibrosis. The reasons for this nitric oxide deficiency are incompletely understood but may include reduced production from nitric oxide synthases due to decreased expression, the enzymes in