Key Documents
V900326
(+)-Sodium L-ascorbate
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
L(+)-Ascorbic acid sodium salt, Vitamin C sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
Postać
powder
kolor
white to off-white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1[O-]
InChI
1S/C6H8O6.Na/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;/h2,5,7-10H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,5+;/m0./s1
Klucz InChI
PPASLZSBLFJQEF-RXSVEWSESA-M
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1