Merck
V900182
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate
Vetec, reagent grade, 99%
Synonim(y):
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
NaHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.01
Beilstein:
4153970
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec
Próba
99%
Formularz
powder
pKa (25°C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
gęstość
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Owrzodzenie jamy ustnej w zakażeniu SARS-CoV-2: opis przypadku: Podkreśla zastosowanie wodorowęglanu sodu w diagnostyce medycznej w leczeniu owrzodzeń jamy ustnej związanych z infekcjami wirusowymi, podkreślając jego znaczenie w opiece wspomagającej i leczeniu objawów w warunkach klinicznych (Rapp L, Lacoste-Ferré MH, 2024).
  • Biowęgiel pochodzący ze skórki kumkwatu wspierający zeolityczny szkielet imidazolowy-67 (ZIF-67) w celu zwiększenia aktywacji kwasu nadoctowego w celu usunięcia acetaminofenu z roztworu wodnego: Omawia zastosowanie wodorowęglanu sodu w zwiększaniu wydajności biowęgla w technologiach uzdatniania wody, w szczególności w adsorpcji i rozkładzie szkodliwych związków organicznych w wodzie (Nguyen TK, Dong CD, 2024).
  • A General Method to Access Underexplored Ylideneamino Sulfates as Interrupted Beckmann-Type Rearrangement Intermediates: Pokazuje użyteczność wodorowęglanu sodu w chemii organicznej, w szczególności w ułatwianiu złożonych reakcji chemicznych, które mają kluczowe znaczenie dla badań farmaceutycznych i materiałoznawczych (Zhou Y, Jones AM, 2024).
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shay P McGuinness et al.
Critical care medicine, 41(7), 1599-1607 (2013-05-21)
Cardiac surgery-associated acute kidney injury occurs in up to 50% of patients and is associated with increased mortality and morbidity. This study aimed to discover if perioperative urinary alkalinization with sodium bicarbonate infusion reduces the prevalence of cardiac surgery-associated acute
Nina Dupuis et al.
Human molecular genetics, 24(10), 2771-2783 (2015-02-06)
Dymeclin is a Golgi-associated protein whose deficiency causes Dyggve-Melchior-Clausen syndrome (DMC, MIM #223800), a rare recessively inherited spondyloepimetaphyseal dysplasia consistently associated with postnatal microcephaly and intellectual disability. While the skeletal phenotype of DMC patients has been extensively described, very little
Eric A J Hoste et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 25(3), 747-758 (2009-08-26)
There have been conflicting reports on the use of intravenous administration of sodium bicarbonate for prevention of contrast-induced acute kidney injury (CI-AKI). The aim of this study was to evaluate the use of sodium bicarbonate for prevention of CI-AKI. This
Sophia Zoungas et al.
Annals of internal medicine, 151(9), 631-638 (2009-11-04)
Intravenous sodium bicarbonate has been proposed to reduce the risk for contrast-induced nephropathy (CIN). To determine the effect of sodium bicarbonate on the risk for CIN. MEDLINE, PubMed, EMBASE, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials from 1950 to
Joshua C Tremblay et al.
The Journal of physiology, 593(3), 723-737 (2014-11-25)
Blood flow through intrapulmonary arteriovenous anastomoses (IPAVA) is increased by acute hypoxia during rest by unknown mechanisms. Oral administration of acetazolamide blunts the pulmonary vascular pressure response to acute hypoxia, thus permitting the observation of IPAVA blood flow with minimal