Key Documents
V900090
Dimethyl sulfoxide
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonim(y):
DMSO
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
2.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
tw
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- A GC-MS-based untargeted metabolomics approach for comprehensive metabolic profiling of mycophenolate mofetil-induced toxicity in mice.: Demonstrates the application of DMSO in enhancing the solubility of complex samples for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis, crucial for toxicological studies (Zhao T et al., 2024).
Przestroga
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup