klasa czystości
LR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
powder
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.02%
ślady kationów
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.05%
ciąg SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2