Key Documents
V800371
Sodium carbonate
LR, ≥99%
Synonim(y):
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
powder
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
mp
851 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1