Kluczowe dokumenty
V800365
Sodium acetate trihydrate
AR, 99-102%
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec™
Próba
99-102%
Formularz
crystalline powder
temp. samozapłonu
1112 °F
pH
8.5-9.5 (5% in water)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.0005%
ślady kationów
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?