Kluczowe dokumenty
V800362
Sodium acetate
suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.5%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
1112 °F
metody
HPLC: suitable
pKa
4.76 (acetic acid)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)