klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.5%
Formularz
crystalline
pH
5.5- 9.0 (5% in water)
mp
334 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
ciąg SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)