Merck
V800314
Sigma-Aldrich
Potassium dichromate
AR, ≥99.9%
Synonim(y):
Potassium bichromate
About This Item
Wzór liniowy:
K2Cr2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba:
≥99.9%
klasa czystości:
AR
Formularz:
crystalline powder
klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec
Próba
≥99.9%
Formularz
crystalline powder
pH
3.6 (100 g/L)
mp
398 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
ciąg SMILES
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Klucz InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Cardio-vascular system, Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Peter A Siver et al.
American journal of botany, 102(6), 921-941 (2015-06-24)
Heterokont algae of the class Synurophyceae, characterized by distinctive siliceous scales that cover the surface of the cell, are ecologically important in inland waters, yet their evolutionary history remains enigmatic. We explore phylogenetic relationships within this group of algae relative
Eduardo Molina-Jijón et al.
Toxicology, 291(1-3), 93-101 (2011-11-26)
Deferoxamine (DFO) is a recognized iron chelator which has been shown to exert nephroprotection in models of toxic nephropathies. In the present work the potential protective effects of DFO against Cr(VI)-induced nephrotoxicity and oxidant stress were evaluated. Rats were injected
B Duarte et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 83, 1-7 (2012-07-13)
The in situ reduction of Cr (VI) to its less toxic form Cr (III) may be a useful detoxification mechanism for phytoremediation. Using a hydroponics mesocosmos approach, we evaluated the ability of Halimione portulacoides to reduce and uptake Cr (VI)
Athanasia G Tekerlekopoulou et al.
Water research, 47(2), 623-636 (2012-11-28)
The kinetics of hexavalent chromium bio-reduction in draw-fill suspended and attached growth reactors was examined using sugar as substrate and indigenous microorganisms from the industrial sludge of the Hellenic Aerospace Industry. Initially, experiments in suspended growth batch reactors for Cr
Bour-Jr Wang et al.
Journal of the Formosan Medical Association = Taiwan yi zhi, 110(12), 775-779 (2012-01-18)
Occupational dermatitis among cement workers is a major occupational health concern. The two most important occupational hazards for cement workers are irritant and allergic cement contact dermatitis. The objective of this study was to investigate the severity of occupational cement