Kluczowe dokumenty
V800289
Phosphoric acid
LR, 88-93%
Synonim(y):
Orthophosphoric acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
Vetec™
Postać
liquid
stężenie
88-93%
tw
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
gęstość
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1