Merck
V800261
Sigma-Aldrich
Methanol
≥99.9%, suitable for HPLC
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
15101803
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
64.7 °C (lit.)
Nazwa produktu
Methanol, suitable for HPLC, ≥99.9%
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mathias Schmelcher et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(5), 1453-1465 (2015-01-30)
In the light of increasing drug resistance in Staphylococcus aureus, bacteriophage endolysins [peptidoglycan hydrolases (PGHs)] have been suggested as promising antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of nine enzymes representing unique homology groups
Kentaro Fujiwara et al.
EJNMMI research, 4, 29-29 (2014-07-10)
ROBO1 is a membrane protein that functions in axon guidance. ROBO1 contributes to tumour metastasis and angiogenesis and may have potential as a target protein of immunotherapy because ROBO1 is specifically expressed at high levels in hepatocellular carcinoma. In this
Haruka Oda et al.
Biomaterials, 56, 86-91 (2015-05-03)
A large number of lineage-committed progenitor cells are required for advanced regenerative medicine based on cell engineering. Due to their ability to differentiate into multiple cells lines, multipotent stem cells have emerged as a vital source for generating transplantable cells
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Nicolas Vodovar et al.
European heart journal, 35(48), 3434-3441 (2014-08-27)
Increases in plasma B-type natriuretic peptide (BNP) concentrations in those with acutely decompensated heart failure (ADHF) has been mainly attributed to an increase in NPPB gene transcription. Recently, proBNP glycosylation has emerged as a potential regulatory mechanism in the production