Kluczowe dokumenty
V800208
Hydrogen peroxide solution
LR, contains sodium pyrophosphate as stabilizer, ≥30 % (w/v)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
ciśnienie pary
23.3 mmHg ( 30 °C)
linia produktu
Vetec™
Formularz
liquid
zawiera
sodium pyrophosphate as stabilizer
stężenie
≥30 % (w/v)
ciąg SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
Klucz InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)