Kluczowe dokumenty
V800183
Iron(III) nitrate nonahydrate
LR, ≥98%
Synonim(y):
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Formularz
crystals
mp
47 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Klucz InChI
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)