Kluczowe dokumenty
V800167
D-Mannitol
AR, ≥99%
Synonim(y):
Mannite
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
mp
167-170 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1