Merck
V800164
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide
AR, ≥99.5%
Synonim(y):
DMSO
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.13
Beilstein:
506008
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
189 °C (lit.)
klasa czystości
AR
gęstość pary
2.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
granice wybuchowości
42 %, 63 °F
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
gęstość
1.10 g/mL (lit.)
ciąg SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dimetylosulfotlenek (DMSO) jest wysokowrzącym polarnym rozpuszczalnikiem aprotycznym i łagodnym utleniaczem stosowanym w syntezie organicznej. DMSO może również działać jako synton jednowęglowy w chemii organicznej. Jest źródłem grup funkcyjnych -Me, -SMe, -SO2Me. Jest również stosowany jako wszechstronny odczynnik w utlenianiu Pfitznera-Moffatta, utlenianiu Swerna i reakcji Coreya-Chaykovsky'ego.
Przestroga
Łatwo się schładza i powoli topi w temperaturze pokojowej. Zestalony produkt można ponownie upłynnić poprzez ogrzanie do temperatury pokojowej bez szkody dla produktu.
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dimethyl sulfoxide as a synthon in organic chemistry
Jones-Mensah E, et al.
Synthesis, 48, 1421-1436 (2016)
Hongjie An et al.
Advances in colloid and interface science, 222, 9-17 (2014-08-17)
The observation by Atomic Force Microscopy of a range of nanophases on hydrophobic surfaces poses some challenging questions, not only related to the stability of these objects but also regarding their wetting properties. Spherical capped nanobubbles are observed to exhibit
A Oguro-Ando et al.
Molecular psychiatry, 20(9), 1069-1078 (2014-10-15)
Rare maternally inherited duplications at 15q11-13 are observed in ~1% of individuals with an autism spectrum disorder (ASD), making it among the most common causes of ASD. 15q11-13 comprises a complex region, and as this copy number variation encompasses many
Mulmudi Hemant Kumar et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(41), 7122-7127 (2014-09-13)
Lead free perovskite solar cells based on a CsSnI3 light absorber with a spectral response from 950 nm is demonstrated. The high photocurrents noted in the system are a consequence of SnF2 addition which reduces defect concentrations and hence the
Björn Zörner et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 6), 1716-1732 (2014-04-17)
Anatomical plasticity such as fibre growth and the formation of new connections in the cortex and spinal cord is one known mechanism mediating functional recovery after damage to the central nervous system. Little is known about anatomical plasticity in the