Kluczowe dokumenty
V800091
Bromobenzene
LR, ≥99%
Synonim(y):
1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, Phenyl bromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
Poziom jakości
gęstość pary
5.41 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 40 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
1051 °F
granice wybuchowości
36.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.559 (lit.)
tw
156 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
gęstość
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
123.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.0 °C - closed cup