Kluczowe dokumenty
V800018
Acetic acid
suitable for HPLC, ≥99.8%
Synonim(y):
Glacial acetic acid
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.07 (vs air)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)