Merck
1707872
USP
Związek E związany z walacyklowirem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purine-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H26N6O6
Masa cząsteczkowa:
458.47
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
valacyclovir
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)