Kluczowe dokumenty
PHR3554
Valacyclovir Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-methyl-L-valinate hydrochloride, N-Methyl-L-valine 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1707855
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 40 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
Cl.CN[C@@H](C(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O4.ClH/c1-8(2)9(16-3)13(22)24-5-4-23-7-20-6-17-10-11(20)18-14(15)19-12(10)21;/h6,8-9,16H,4-5,7H2,1-3H3,(H3,15,18,19,21);1H/t9-;/m0./s1
Klucz InChI
RLJNMIUABOJDNS-FVGYRXGTSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)