Kluczowe dokumenty
1668001
USP
Tolazamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(Hexahydro-1H-azepin-1-yl)-3-(p-toluenesulfonyl)urea
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tolbutamide
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=O)NN2CCCCCC2
InChI
1S/C14H21N3O3S/c1-12-6-8-13(9-7-12)21(19,20)16-14(18)15-17-10-4-2-3-5-11-17/h6-9H,2-5,10-11H2,1H3,(H2,15,16,18)
Klucz InChI
OUDSBRTVNLOZBN-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
- Tolazamide Tablets
- Tolbutamid
- Tabletki tolbutamidu
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)