Key Documents
1594506
USP
Quinic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
D-(−)-Quinic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
quinic acid
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
O[C@@H]1C[C@@](O)(C[C@@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O6/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10/h3-5,8-10,13H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,4-,5-,7+/m1/s1
Klucz InChI
AAWZDTNXLSGCEK-WYWMIBKRSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- Cranberry Fruit Dry Juice
- Cranberry Fruit Juice
- Cranberry Fruit Juice Concentrate
- Cranberry Fruit Powder
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1