Kluczowe dokumenty
1551128
USP
Dibasic potassium phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Potassium phosphate dibasic, Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
dibasic potassium phosphate
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1