Kluczowe dokumenty
PHR2900
Dibasic Potassium Phosphate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
Potassium phosphate dibasic, Dipotassium hydrogenphosphate, Dipotassium phosphate, sec.-Potassium phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1551128
rodzina API
dibasic potassium phosphate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 5 g
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)