Kluczowe dokumenty
1543200
USP
Piperine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Piperoylpiperidine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
piperine
producent / nazwa handlowa
USP
mp
131-135 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
O=C(\C=C\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
Klucz InChI
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
- Black Pepper
- Powdered Black Pepper
- Powdered Black Pepper Extract
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)