Kluczowe dokumenty
1525999
USP
Alkohol fenoksybenzaminowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-[Benzyl(1-phenoxypropan-2-yl)amino]ethan-1-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23NO2
Masa cząsteczkowa:
285.38
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
phenoxybenzamine
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Phenoxybenzamine Alcohol USP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Chlorowodorek fenoksybenzaminy
  • Chlorowodorek fenoksybenzaminy Kapsułki
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)