1477615
USP
Octreotide Non-Cyclic System Suitability Marker
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
D-Phenylalanyl-L-cysteinyl-L-phenylalanyl-D-tryptophyl-L-lysyl-L-threonyl-S-[(acetylamino)methyl]-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)propyl]-L-cysteinamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
octreotide
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)