Kluczowe dokumenty
1467837
USP
Przydatność systemu PS NMR
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Oligomer sodowy hialuronianu, Oligosacharyd kwasu hialuronowego
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
opakowanie
pkg of 168 mg
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Zastosowanie
PS NM Wzorzec referencyjny odpowiedniości systemu do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach.
Używany również do przygotowania roztworów odpowiedniości systemu zgodnie z rozdziałem ogólnym Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Sales restrictions may apply.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)