1375706
USP
Mebrofenin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N-{2-[(3-Bromo-2,4,6-trimethylphenyl)amino]-2-oxoethyl}-N-(carboxymethyl)glycine, {{[(3-Bromomesityl)carbamoyl]methyl}imino}diacetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mebrofenin
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Brc1c(c(c(cc1C)C)NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)C
InChI
1S/C15H19BrN2O5/c1-8-4-9(2)15(10(3)14(8)16)17-11(19)5-18(6-12(20)21)7-13(22)23/h4H,5-7H2,1-3H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)
Klucz InChI
MHPZZZZLAQGTHT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)