Kluczowe dokumenty
1359856
USP
Levocabastine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Levophta, Levostin, R50547, [3S-[1(cis),3α,4β]]-1-[4-cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexyl]-3-methyl-4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
levocabastine
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cl[H].C[C@@H]1CN(CC[C@]1(C(O)=O)c2ccccc2)[C@@H]3CC[C@@](CC3)(C#N)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C26H29FN2O2.ClH/c1-19-17-29(16-15-26(19,24(30)31)21-5-3-2-4-6-21)23-11-13-25(18-28,14-12-23)20-7-9-22(27)10-8-20;/h2-10,19,23H,11-17H2,1H3,(H,30,31);1H/t19-,23-,25-,26-;/m1./s1
Klucz InChI
OICFWWJHIMKBCD-VALQNVSPSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)