1238578
USP
6-D-Cys EptifIbatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N6-Amidino-N2-(3-mercaptopropionyl)-L-lysylglycyl-L-alpha-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-D-cysteinamide, cyclic(1-6)-disulfide
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
eptifibatide
opakowanie
pkg of 10 mg
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)