Merck
1356585
USP
Ketoprofen Związek pokrewny F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(3-Benzoylphenyl)propionitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(C6H4COC6H5)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
rodzina API
ketoprofen
producent / nazwa handlowa
USP
mp
47-53 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
ciąg SMILES
CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H13NO/c1-12(11-17)14-8-5-9-15(10-14)16(18)13-6-3-2-4-7-13/h2-10,12H,1H3
Klucz InChI
RGYOCHMZSLUCNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Ketoprofen Related Compound F Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)