Kluczowe dokumenty
1269196
USP
Związek C związany z famcyklowirem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Amino-β-methyl-9H-purine-9-butanol 9-acetate, 4-(2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-methylbutyl acetate, 9-(4-Acetoxy-3-methylbut-1-yl)-2-aminopurine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
famciclovir
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]1(c2nc(ncc2nc1)N)CCC(COC(=O)C)C
InChI
1S/C12H17N5O2/c1-8(6-19-9(2)18)3-4-17-7-15-10-5-14-12(13)16-11(10)17/h5,7-8H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,16)
Klucz InChI
WLIKFWINNMJBFJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)