Kluczowe dokumenty
PHR2861
Famciclovir Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloroguanine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1269141
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
famciclovir
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)