Kluczowe dokumenty
1268604
USP
Etidronic acid monohydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
(1-Hydroxyethylidene)bisphosphonic acid monohydrate, 1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
etidronic acid
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2.H2O/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);1H2
Klucz InChI
KKNZXUHBWLPUFN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
- Etidronate Disodium
- Etidronate Disodium Tablets
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)